Learn More
Hemixolato 2-oxa-6-azaspiro[3,3]heptano, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15464078
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15464078 500 mg 500 miligramos
15454078 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15464078 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H57634.ME
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1045709-32-7
Fórmula molecular C12H20N2O6
Peso molecular (g/mol) 288.30
Número MDL MFCD16652332
Clave InChI RXBYDYSXIHJXNO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 54594442
SMILES OC(=O)C(O)=O.C1NCC11COC1.C1NCC11COC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptane hemioxalate
Cantidad 500 mg
Nombre IUPAC bis(2-oxa-6-azaspiro[3.3]heptano); ácido oxálico
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.15
Porcentaje de pureza 96%