Learn More
Oxalato 2-oxa-5-azaspiro[3,4]octano, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15474248
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15474248 250 mg 250 miligramos
15484248 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15474248 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H57854.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1389264-18-9 | C8H13NO5 | 203.194 g/mol
Spiro forms of lactones and oxazines find applications as leuco dyes, by frequently displaying chromism - reversibly interchanging between their colorless and colored forms. Spiro compounds are used as photochromic materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Las formas espiro de lactonas y oxazinas se utilizan como tintes leuco, al mostrar el cromismo con frecuencia e intercambiarse entre sus formas incoloras y coloreadas de forma reversible. Los compuestos espiro se utilizan como materiales fotocrómicos.
Solubilidad
Se descompone en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Mantener el recipiente en un lugar fresco y bien ventilado. Sensible a la humedad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1389264-18-9
Fórmula molecular C8H13NO5
Peso molecular (g/mol) 203.194
Número MDL MFCD18325162
Clave InChI JFOZNINEJYPQQK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-oxa-5-azaspiro 3.4 octane oxalate, 2-oxa-5-aza-spiro 3.4 octane oxalate, 2-oxa-5-azaspiro 3.4 octane oxalate salt, 2-oxa-5-azaspiro 3.4 octane, hemioxalate salt, 2-oxa-5-azaspiro 3.4 octane; oxalic acid
PubChem CID 72207353
Nombre IUPAC 2-oxa-5-azaspiro[3,4]octano;ácido oxálico
SMILES C1CC2(COC2)NC1.C(=O)(C(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Oxa-5-azaspiro[3.4]octane oxalate
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Decomposes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.19
Porcentaje de pureza 96%