Learn More
Diacetato de 2-oxa-1,4-butanodiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Oxa-1,4-butanediol diacetate |
| CAS | 59278-00-1 |
| Fórmula molecular | C7 H12 O5 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 66U76, Acyclovir step B, Aciclovir stage 2, GR47057X |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H12O5/c1-6(8)11-4-3-10-5-12-7(2)9/h3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(=O)OCCOCOC(=O)C |
| Nombre IUPAC | Acetato de 2-(acetiloximetoxi)etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 176.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 176.0685 |