Learn More
Thermo Scientific™ Fosforamidita 2'-OMe-iBu-G, grado estándar, frasco de acabado 20-400
Código de producto. 17954172 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
17954172 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 17954172 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 27184610
2'-OMe-iBu-G CEP es una fosforamidita que contiene 5' DMT y el nucleósido guanosina (G) con protección 2'-O-metil, para su uso en la síntesis de oligonucleótidos.
2'-OMe-iBu-G CEP es una fosforamidita que contiene 5' DMT y el nucleósido guanosina (G) con protección 2'-O-metil, para su uso en la síntesis de oligonucleótidos. Ubicadas en la posición de oligo ideal, las modificaciones de oligo 2'-O-metil (OMe) muestran resistencia a la nucleasa, menos efectos fuera del objetivo y afinidades de hibridación ligeramente aumentadas. Estas fosforamiditas se suelen utilizar para oligos diseñados para investigación basada en antisentido, siRNA, aptámero o gRNA. El marcado «grado estándar» indica un nivel básico de pureza verificado con métodos analíticos, y que ha demostrado ser adecuado para la mayoría de los requisitos de síntesis de oligo. Este producto se suministra en una botella ámbar de 30 ml con un estilo de cuello de acabado 20-400, que es compatible con la mayoría de los sintetizadores Expedite.
Especificaciones:
• Pureza (HPLC)—≥ 98,0%; Suma de picos no primarios en el intervalo 140-152 ppm: ≤0,5%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Pureza RMN de 31P ≥98.0%
Formato Frasco ámbar (estilo de cuello de acabado 20-400)
Para utilizar con (equipo) Sintetizadores Expedite
Descripción Base: G
Protección de la base: iBu
Peso molecular 869.9 g/mol
Tipo de producto 2in-OMe-iBu-G CEP
Contenido y almacenamiento Store in freezer (at or below -20°C).
Tipo de nucleósido Guanosina (G)
Características de los reactivos 2in-OMe modified
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Pureza ≥98,0% (HPLC)
Cantidad 1 g
Tipo de reactivo Fosforamidita
Grado Estándar
Tipo de ácido nucleico ARN
Para utilizar con (aplicación) Síntesis de oligonucleótidos
Formulario Polvo
Nombre del producto químico o material 5'-O-(4,4'-Dimetoxitritil)-N2-isobutiril-2'-O-metil-guanosina-3'-O-[(2-cianoetil)-(N,N-diisopropil)]-fosforamidita
Fórmula molecular C45H56N7O9P
CAS 150780-67-9