Learn More
Thermo Scientific™ Fosforamidita 2'-OMe-Bz-A, grado estándar, frasco de acabado 28-400
Código de producto. 17947102 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17947102 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 17947102 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 27184211
 Artículo restringido
2'-OMe-Bz-A CEP es una fosforamidita que contiene 5' DMT y el nucleósido adenosina (A) con protección 2'-O-metilo, para su uso en la síntesis de oligonucleótidos.
2'-OMe-Bz-A CEP es una fosforamidita que contiene 5' DMT y el nucleósido adenosina (A) con protección 2'-O-metilo, para su uso en la síntesis de oligonucleótidos. Ubicadas en la posición de oligo ideal, las modificaciones de oligo 2'-O-metil (OMe) muestran resistencia a la nucleasa, menos efectos fuera del objetivo y afinidades de hibridación ligeramente aumentadas. Estas fosforamiditas se suelen utilizar para oligos diseñados para investigación basada en antisentido, siRNA, aptámero o gRNA. El marcado «grado estándar» indica un nivel básico de pureza verificado con métodos analíticos, y que ha demostrado ser adecuado para la mayoría de los requisitos de síntesis de oligo. Este producto se suministra en una botella ámbar de 30 ml con un estilo de cuello de acabado 28-400, que es compatible con la mayoría de los sintetizadores MerMade.
Especificaciones:
• Nombre químico completo: 5'-O-(4,4'-Dimetoxitritil)-N6-benzoil-2'-O-metil-adenosina-3'-O-[(2-cianoetil)-(N,N-diisopropil)]-fosforamidita
• Fórmula molecular: C48H54N7O8P
• Base: A
• Protección de base: Bz
• Peso de la fórmula: 887.97 g/mol
• Número CAS:110782-31-5
• Pureza (HPLC): ≥98,0%; Suma de picos no primarios a 140-152 ppm ≤0,5%
• Pureza (31P RMN): ≥98,0%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sintetizadores MerMade
Tipo de producto 2in-OMe-Bz-A CEP
Contenido y almacenamiento Store in freezer (at or below -20°C).
Tipo de nucleósido Adenosina (A)
Características de los reactivos 2in-OMe modified
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Pureza 98%
Cantidad 1 g
Tipo de reactivo Fosforamidita
Grado Estándar
Tipo de ácido nucleico ARN
Formulario Polvo