Learn More
2'-OMe-Ac-C Phosphoramidite (~90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2'-OMe-Ac-C Phosphoramidite |
| CAS | 199593-09-4 |
| Fórmula molecular | C42H52N5O9P |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | N-acetyl-5'-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2'-O-methyl-Cytidine 3'-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidite], N-acetyl-5'-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2'-O-methyl-Cytidine 3'-[2-cyanoethyl bis(1-methylethyl)phosphoramidite] (9CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C42H52N5O9P/c1-28(2)47(29(3)4)57(54-26-12-24-43)56-38-36(55-40(39(38)52-8)46-25-23-37(44-30(5)48)45-41(46)49)27-53-42(31-13-10-9-11-14-31,32-15-19-34(50-6)20-16-32)33-17-21-35(51-7)22-18-33/h9-11,13-23,25,28-29,36,38-40H,12,26-27H2,1-8H3,(H,44,45,48,49)/t36-,38-,39-,40-,57?/m1/s1 |
| SMILES | CO[C@@H]1[C@H](OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)[C@@H](COC(c2ccccc2)(c3ccc(OC)cc3)c4ccc(OC)cc4)O[C@H]1N5C=CC(=NC5=O)NC(=O)C |
| Nombre IUPAC | N-[1-[(2R,3R,4R,5R)-5-[[bis(4-metoxifenil)-fenilmetoxi]metil]-4-[2-cianoetoxi-[di(propan-2-il)amino]fosfanil]oxi-3-metoxioxolan-2-il]-2-oxopirimidin-4-il]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 801.88 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 801.3503 |