Learn More
2-Oleoil Glicerol-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Oleoyl Glycerol-d5 |
| CAS | 946524-37-4 |
| Fórmula molecular | C21H35D5O4 |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H40O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-20(18-22)19-23/h9-10,20,22-23H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-/i18D2,19D2,20D |
| SMILES | [2H]C([2H])(O)C([2H])(OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)C([2H])([2H])O |
| Nombre IUPAC | (1,1,2,3,3-pentadeuterio-1,3-dihidroxipropan-2-il)(Z)-octadec-9-enoato |
| Peso molecular (g/mol) | 361.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 361.324 |