Learn More
2-oleoil-1-estearoil-sn-glicero-3-fosfocolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Oleoyl-1-stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine |
| CAS | 56421-10-4 |
| Fórmula molecular | C44 H86 N O8 P |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1-Stearoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, L-α-1-Stearoyl-2-oleoyl Lecithin, L-α-1-Stearoyl-2-oleoylphosphatidylcholine, SOPC |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C44H86NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h21,23,42H,6-20,22,24-41H2,1-5H3/b23-21-/t42-/m1/s1 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC |
| Nombre IUPAC | Fosfato de [(2R)-3-octadecanoiloxi-2-[(Z)-octadec-9-enoil]oxi-propil] 2-(trimetilamonio)etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 788.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 787.6091 |