Learn More
Ácido 2-octinoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11435067
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11435067 100 g 100 g
11415067 5 g 5 g
11425067 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11435067 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21957.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5663-96-7 | C8H12O2 | 140.182 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5663-96-7
Fórmula molecular C8H12O2
Peso molecular (g/mol) 140.182
Número MDL MFCD00004364
Clave InChI BQDKCWCMDBMLEH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-octynoic acid, 2-octyn-1-oic acid, m-pentyl propiolate, propiolic acid, pentyl, propiolic acid, pentyl ester, pentylpropiolic acid, 2-oa, 2-octynoicacid, acmc-1apg2, epitope id:137475
PubChem CID 21872
ChEBI CHEBI:60295
Nombre IUPAC ácido oct-2-inoico
SMILES CCCCCC#CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Octynoic acid
Densidad 0.961
Punto de ebullición 148°C to 149°C (19 mmHg)
Temperatura de inflamación 101°C (214°F)
Índice de refracción 1.46
Cantidad 100 g
Número UN UN3265
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.18
Porcentaje de pureza 98%