Learn More
2-Octan-1-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387495
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11387495 50 g 50 g
11377495 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11387495 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05596.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 20739-58-6 | C8H14O | 126.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20739-58-6
Fórmula molecular C8H14O
Peso molecular (g/mol) 126.20
Número MDL MFCD00039542
Clave InChI TTWYFVOMGMBZCF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-octyn-1-ol, 2-octyne-1-ol, pubchem13066, acmc-1clfg, 2-octyn 1-ol, 2-octyn-1-ol 10g
PubChem CID 140750
Nombre IUPAC oct-2-in-1-ol
SMILES CCCCCC#CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Octyn-1-ol
Densidad 0.88
Punto de ebullición 76°C to 78°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación 91°C (195°F)
Índice de refracción 1.456
Cantidad 50 g
Beilstein 1744120
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.2
Porcentaje de pureza 98%