Learn More
2-Octildodecano-1-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Octyldodecanol |
| CAS | 5333-42-6 |
| Fórmula molecular | C20 H42 O |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | Octyldodecanol, (2RS)-2-octyldodecan-1-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H42O/c1-3-5-7-9-11-12-14-16-18-20(19-21)17-15-13-10-8-6-4-2/h20-21H,3-19H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCC(CO)CCCCCCCC |
| Nombre IUPAC | 2-octildodecan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 298.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 298.3236 |