Learn More
2-octil-1-tetradecanol, TRC
Código de producto. 30422585
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30422585 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30422585 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO294800500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Octyl-1-tetradecanol
CAS 182176-43-8
Fórmula molecular C22H46O
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H46O/c1-3-5-7-9-11-12-13-14-16-18-20-22(21-23)19-17-15-10-8-6-4-2/h22-23H,3-21H2,1-2H3
SMILES CCCCCCCCCCCCC(CO)CCCCCCCC
Nombre IUPAC 2-octiltetradecan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 326.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.3549
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.