Learn More
2-octil-1-tetradecanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Octyl-1-tetradecanol |
| CAS | 182176-43-8 |
| Fórmula molecular | C22H46O |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H46O/c1-3-5-7-9-11-12-13-14-16-18-20-22(21-23)19-17-15-10-8-6-4-2/h22-23H,3-21H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCC(CO)CCCCCCCC |
| Nombre IUPAC | 2-octiltetradecan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 326.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 326.3549 |