Learn More
2-Octen-4-ona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Reactant in the rhodium-catalyzed asymmetric ring opening of oxabicyclic alkenes with organoboronic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactante en la apertura del anillo asimétrico catalizado con rodio de alquenos oxabicíclicos con ácidos organoborónicos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Octen-4-one |
| Densidad | 0.85 |
| Punto de ebullición | 65°C (15 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 58°C (136°F) |
| Índice de refracción | 1.445 |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN1224 |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.2 |
| Porcentaje de pureza | 97% |