Learn More
2-Octen-4-ona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11405906
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11405906 1 g 1 g
11415906 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11405906 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22250.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4643-27-0 | C8H14O | 126.199 g/mol
Reactant in the rhodium-catalyzed asymmetric ring opening of oxabicyclic alkenes with organoboronic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Reactante en la apertura del anillo asimétrico catalizado con rodio de alquenos oxabicíclicos con ácidos organoborónicos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4643-27-0
Fórmula molecular C8H14O
Peso molecular (g/mol) 126.199
Número MDL MFCD00061023
Clave InChI FMDLEUPBHMCPQV-GQCTYLIASA-N
Sinónimo 2-octen-4-one, propenyl butyl ketone, butyl propenyl ketone, unii-c9nb51lmxt, 2-octen-4-one natural, fema no. 3603, c9nb51lmxt, e-oct-2-en-4-one, 2e-oct-2-en-4-one, 2e-2-octen-4-one
PubChem CID 5365891
Nombre IUPAC (E)-oct-2-en-4-ona
SMILES CCCCC(=O)C=CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Octen-4-one
Densidad 0.85
Punto de ebullición 65°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación 58°C (136°F)
Índice de refracción 1.445
Cantidad 1 g
Número UN UN1224
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.2
Porcentaje de pureza 97%