Learn More
2-octanona, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Octanone |
| CAS | 111-13-7 |
| Fórmula molecular | C8 H16 O |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 2-Octanone, 2-Oxooctane, Hexyl methyl ketone, Methyl hexyl ketone, Methyl n-hexyl ketone, NSC 3712, NSC 5936, n-Hexyl methyl ketone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H16O/c1-3-4-5-6-7-8(2)9/h3-7H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCC(=O)C |
| Nombre IUPAC | octan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 128.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.1201 |