Learn More
2-Octanona oxima, 99 %, Thermo Scientific™
Product Code. 10419543 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10419543 25 g Frasco de vidrio 25 g
10772475 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10419543 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 390280250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 7207-49-0
Fórmula molecular C8H17NO
Peso molecular (g/mol) 143.23
Número MDL MFCD00089167
Clave InChI GZRPVYSKBVDCBV-HJWRWDBZSA-N
Sinónimo 2-octanone, oxime, 2-octanone oxime, n-octan-2-ylidene hydroxylamine, 2-hydroxyiminooctane, z-n-octan-2-ylidene hydroxylamine
PubChem CID 9562584
Nombre IUPAC (NE)-N-octan-2-ilidenehidroxilamina
SMILES CCCCCC\C(C)=N/O
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Octanone oxime
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8800g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)5C(CH3)=NOH
Índice de refracción 1.4510 to 1.453
Cantidad 25 g
Gravedad específica 0.88
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.23
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Octanone oxime
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación