Learn More
2-Octanona, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10468860 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
25 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10468860 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10478860 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10403775 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10468860 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 129420250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 111-13-7 | C8H16O | 128.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-13-7
Número MDL MFCD00009540
Clave InChI ZPVFWPFBNIEHGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-octanone, n-hexyl methyl ketone, hexyl methyl ketone, methyl hexyl ketone, methyl n-hexyl ketone, octanone, 2-oxooctane, 2-octanone natural, fema number 2802, unii-j2g84h29af
PubChem CID 8093
ChEBI CHEBI:87434
Nombre IUPAC octan-2-ona
SMILES CCCCCCC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Octanone
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -16°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8190g/mL
Punto de ebullición 173°C
Temperatura de inflamación 55°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H16O
Fórmula lineal CH3(CH2)5COCH3
Índice de refracción 1.4140 to 1.416
Cantidad 25 mL
Beilstein 01, 704
Índice Merck 15, 4747
Gravedad específica 0.819
Información de solubilidad Solubility in water: 0.9g/L. Other solubilities: miscible with alcohol,ether,hydrocarbons and,esters
Peso molecular (g/mol) 128.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.21
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido