Learn More
2-Octanona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454753
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1000 mL
5000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
250 ml
5000 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11454753 5000 mL 5000 ml
11444753 250 mL 250 ml
11434753 1000 mL 1000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11454753 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11643.0J
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 111-13-7 | C8H16O | 128.215 g/mol
2-Octanone is used in perfumes, high-boiling solvent, especially for epoxy resin coatings and in leather finishes. It is used in flavoring, odorant. It can act as antiblushing agent for nitrocellulose lacquers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-octanona se utiliza en perfumes, disolventes de alto punto de ebullición, especialmente para revestimientos de resina epoxídica y en acabados de cuero. Se utiliza en saborizantes y odorantes. Puede actuar como agente antienrojecimiento para las lacas de nitrocelulosa.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un área fresca, seca y bien ventilada, alejado de sustancias incompatibles como los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-13-7
Fórmula molecular C8H16O
Peso molecular (g/mol) 128.215
Número MDL MFCD00009540
Clave InChI ZPVFWPFBNIEHGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-octanone, n-hexyl methyl ketone, hexyl methyl ketone, methyl hexyl ketone, methyl n-hexyl ketone, octanone, 2-oxooctane, 2-octanone natural, fema number 2802, unii-j2g84h29af
PubChem CID 8093
ChEBI CHEBI:87434
Nombre IUPAC octan-2-ona
SMILES CCCCCCC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Octanone
Punto de fusión -16°C
Densidad 0.819
Punto de ebullición 172°C to 173°C
Temperatura de inflamación 54°C (129°F)
Índice de refracción 1.415
Cantidad 5000 mL
Beilstein 635843
Índice Merck 14,4711
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.22
Porcentaje de pureza 98%