Learn More
2-Octanol, 97%, Honeywell™
Código de producto. 15637990 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15637990 1 L Glass bottle 1 litro
15627990 100 mL Glass bottle 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15637990 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor O45041L
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
0.97
  • Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
    Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
    Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-96-6
Fórmula molecular C8H18O
Peso molecular (g/mol) 130.231
Número MDL MFCD00004591
Clave InChI SJWFXCIHNDVPSH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-octanol, 2-octyl alcohol, hexylmethylcarbinol, 2-hydroxyoctane, sec-caprylic alcohol, 1-methylheptanol, methylhexylcarbinol, 1-methylheptyl alcohol, dl-2-octanol, n-octan-2-ol
PubChem CID 20083
ChEBI CHEBI:37869
Nombre IUPAC octan-2-ol
SMILES CCCCCCC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Octanol
Color Incolora
Densidad 0.819g/mL at 25°C
Punto de ebullición 174°C to 181°C
Temperatura de inflamación 71°C (159.8°F)
Olor Unpleasant
Envase Glass bottle
Fórmula lineal CH3(CH2)5CH(OH)CH3
Cantidad 1 L
Información de solubilidad 0.986g/L at 20°C in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.23g/mol
Porcentaje de pureza 0.97
Forma física Liquid