Learn More
2-(octadeciloxi)etanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Octadecyloxy)ethanol |
| CAS | 2136-72-3 |
| Fórmula molecular | C20 H42 O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2-Octadecoxyethanol, 2-Octadecyloxy-1-ethanol, 3-Oxa-1-heneicosanol, Ethylene Glycol Monooctadecyl Ether |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H42O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-20-18-21/h21H,2-20H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCCOCCO |
| Nombre IUPAC | 2-octadecoxietanol |
| Peso molecular (g/mol) | 314.546 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 314.318 |