Learn More
Ácido 2-octadecilicosanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Octadecyleicosanoic Acid |
| CAS | 108293-08-9 |
| Fórmula molecular | C38H76O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C38H76O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37(38(39)40)36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h37H,3-36H2,1-2H3,(H,39,40) |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(CCCCCCCCCCCCCCCCCC)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-octadecilicosanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 565.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 564.5845 |