Learn More
2'-O-(terc-butildimetilsilil)-5'-O-tritiluridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2'-O-(tert-Butyldimethylsilyl)-5'-O-trityluridine |
| CAS | 117136-35-3 |
| Fórmula molecular | C34 H40 N2 O6 Si |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C34H40N2O6Si/c1-33(2,3)43(4,5)42-30-29(38)27(41-31(30)36-22-21-28(37)35-32(36)39)23-40-34(24-15-9-6-10-16-24,25-17-11-7-12-18-25)26-19-13-8-14-20-26/h6-22,27,29-31,38H,23H2,1-5H3,(H,35,37,39)/t27-,29-,30-,31-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)[Si](C)(C)O[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](COC(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)O[C@H]1N5C=CC(=O)NC5=O |
| Nombre IUPAC | 1-[(2R,3R,4R,5R)-3-[terc-butil(dimetil)silil]oxi-4-hidroxi-5-(tritiloximetil)oxolan-2-il]pirimidina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 600.78 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 600.2656 |