Learn More
2-O-(p-Nitrofenilo)-Alfa-D-N-Ácido acetilneuramínico, Sal de sodio, X Hidrato, TRC
Código de producto. 30134584
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134584 10 mg 10 miligramos
30136885 1 mg 1 miligramo
30009168 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134584 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN50250110MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123549-14-4
Fórmula molecular C17 H21 N2 O11 . Na . H2 O
Peso molecular (g/mol) 470.36
Nombre IUPAC sodio; (2S,4S,5R,6R)-5-acetamido-4-hidroxi-2-(4-nitrofenoxi)-6-[(1R,2R)-1,2,3-trihidroxipropil]oxano-2-carboxilato; hidratar
SMILES O.[Na+].CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)C[C@@](Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)CO)C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-O-(p-Nitrophenyl)-alpha-D-N-acetylneuraminic acid sodium salt hydrate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H22N2O11.Na.H2O/c1-8(21)18-13-11(22)6-17(16(25)26,30-15(13)14(24)12(23)7-20)29-10-4-2-9(3-5-10)19(27)28;;/h2-5,11-15,20,22-24H,6-7H2,1H3,(H,18,21)(H,25,26);;1H2/q;+1;/p-1/t11-,12+,13+,14+,15+,17+;;/m0../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 470.1149