Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2'-O-metiluridina, 99 %
Código de producto. 15466629
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15466629 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15466629 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J64897.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2140-76-3 | C10H14N2O6 | 258.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-O-Methyluridine
CAS 2140-76-3
Color Blanco
Fórmula molecular C10H14N2O6
Número MDL MFCD00056054
Cantidad 1 g
Sinónimo 2'-o-methyluridine, uridine, 2'-o-methyl, 1-2r,3r,4r,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl-3-methoxytetrahydrofuran-2-yl pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, o 2'-methyluridine, 2-o-methyluridine, 2'-o-methyl uridine, unii-399vzb6tmb, 399vzb6tmb, 2'-o-methyl-uridine, um
Clave InChI SXUXMRMBWZCMEN-ZOQUXTDFSA-N
SMILES COC1C(C(OC1N2C=CC(=O)NC2=O)CO)O
Nombre IUPAC 1-[(2R,3R,4R,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)-3-metoxioxolan-2-il]pirimidin-2,4-diona
Peso molecular (g/mol) 258.23
PubChem CID 102212
ChEBI CHEBI:19227
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.23
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo