Learn More
2'-O-metilguanosina, 99 %
Código de producto. 15467069
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15467069 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15467069 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J65770.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2140-71-8
Fórmula molecular C11H15N5O5
Peso molecular (g/mol) 297.27
Número MDL MFCD00057053
Clave InChI OVYNGSFVYRPRCG-YPLCUDRINA-N
Sinónimo 2'-o-methylguanosine, 2'-o-methyl guanosine, 2'-o-methyl-guanosine, guanosine, 2'-o-methyl, unii-w722h4pa1s, 2-amino-9-2-o-methyl-beta-d-ribofuranosyl-1,9-dihydro-6h-purin-6-one, 2-amino-9-2r,3r,4r,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl-3-methoxyoxolan-2-yl-3h-purin-6-one, 2-amino-9-2r,3r,4r,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl-3-methoxytetrahydrofuran-2-yl-1,9-dihydro-6h-purin-6-one, 2-o-methylguanosine
PubChem CID 188959
ChEBI CHEBI:19229
SMILES CO[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N1C=NC2=C1N=C(N)NC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-O-Methylguanosine
Color Blanco
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC 2-amino-9-[(2R,3R,4R,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-methoxyoxolan-2-yl]-6,9-dihydro-1H-purin-6-one
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.27
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2'-O-Methylguanosine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2'-O-Methylguanosine