Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2'-O-metilcitidina, 99 %
Código de producto. 15406959
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15406959 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15406959 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J65528.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2′-O-metilcitidina se utiliza en la preparación de derivados nucleósidos como inhibidores de la ARN-dependiente de la polimerasa viral.
Solubilidad
Soluble en DMSO.
Notas
Sensible al & aire ligero
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-O-Methylcytidine
CAS 2140-72-9
Color Blanco
Fórmula molecular C10H15N3O5
Número MDL MFCD00056067
Cantidad 1 g
Sinónimo 2'-o-methylcytidine, cytidine, 2'-o-methyl, 2'-o-methyl cytidine, o 2'-methylcytidine, 4-amino-1-2r,3r,4r,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl-3-methoxytetrahydrofuran-2-yl pyrimidin-2 1h-one, 2'-o-methyl-cytidine, o-2-methylcytidine, o2'-methylcytidine, 2-o-methylcytidine, 2/'-o-methylcytidine
Información de solubilidad Soluble in DMSO.
Clave InChI RFCQJGFZUQFYRF-ZOQUXTDFSA-N
SMILES COC1C(C(OC1N2C=CC(=NC2=O)N)CO)O
Nombre IUPAC 4-amino-1-[(2R,3R,4R,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)-3-metoxioxolan-2-il]pirimidin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 257.246
PubChem CID 150971
ChEBI CHEBI:19228
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.24
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo