Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2'-O-metiladenosina, 99 %
Código de producto. 15446649
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15446649 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15446649 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J64922.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2140-79-6 | C11H15N5O4 | 281.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2′-O-metiladenosina es un análogo de la adenosina utilizado para preparar derivados nucleósidos como inhibidores de la ARN-dependiente de la polimerasa viral.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de st.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-O-Methyladenosine
CAS 2140-79-6
Color Blanco
Fórmula molecular C11H15N5O4
Número MDL MFCD00056002
Cantidad 1 g
Sinónimo 2'-o-methyladenosine, adenosine, 2'-o-methyl, 2'-o-methyl adenosine, 2r,3r,4r,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl-2-hydroxymethyl-4-methoxytetrahydrofuran-3-ol, unii-02yx82ihz5, chembl73237, 2'-o-methyl-adenosine, 2r,3r,4r,5r-5-6-aminopurin-9-yl-2-hydroxymethyl-4-methoxyoxolan-3-ol, 2r,3r,4r,5r-5-6-aminopurin-9-yl-2-hydroxymethyl-4-methoxy-tetrahydrofuran-3-ol, cordysinin b
Información de solubilidad Soluble in water.
Clave InChI FPUGCISOLXNPPC-IOSLPCCCSA-N
SMILES CO[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N1C=NC2=C(N)N=CN=C12
Nombre IUPAC (2R,3R,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-il)-2-(hidroximetil)-4-metoxioxolan-3-ol
Peso molecular (g/mol) 281.27
PubChem CID 102213
ChEBI CHEBI:69426
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.27
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo