Learn More
2'-O-metil guanosina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2'-O-Methyl Guanosine |
| CAS | 2140-71-8 |
| Fórmula molecular | C11H15N5O5 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | O2’-Methylguanosine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15N5O5/c1-20-7-6(18)4(2-17)21-10(7)16-3-13-5-8(16)14-11(12)15-9(5)19/h3-4,6-7,10,17-18H,2H2,1H3,(H3,12,14,15,19)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1 |
| SMILES | CO[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1n2cnc3C(=O)NC(=Nc23)N |
| Nombre IUPAC | 2-amino-9-[(2R,3R,4R,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)-3-metoxioxolan-2-il]-1H-purin-6-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 297.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 297.1073 |