Learn More
2-O-metil-D-glucosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-O-Methyl-D-glucose |
| CAS | 2140-41-2 |
| Fórmula molecular | C7 H14 O6 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H14O6/c1-12-6-5(10)4(9)3(2-8)13-7(6)11/h3-11H,2H2,1H3/t3-,4-,5+,6-,7?/m1/s1 |
| SMILES | CO[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | (3R,4S,5S,6R)-6-(hidroximetil)-3-metoxioxano-2,4,5-triol |
| Peso molecular (g/mol) | 194.183 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.079 |