Learn More
Éster metilínico del ácido 2-O-Metil beta-neuramínico, TRC
Código de producto. 30467794
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30467794 5 mg 5 miligramos
30473403 25 mg 25 miligramos
30475300 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30467794 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3232105MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56070-37-2
Fórmula molecular C11 H21 N O8
Peso molecular (g/mol) 295.29
Nombre IUPAC metilo (2S,4S,5R,6R)-5-amino-4-hidroxi-2-metoxi-6-[(1R,2R)-1,2,3-trihidroxipropil]oxano-2-carboxilato
SMILES COC(=O)[C@@]1(C[C@H](O)[C@@H](N)[C@@H](O1)[C@H](O)[C@H](O)CO)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl beta-Neuraminic Acid, Methyl Ester
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H21NO8/c1-18-10(17)11(19-2)3-5(14)7(12)9(20-11)8(16)6(15)4-13/h5-9,13-16H,3-4,12H2,1-2H3/t5-,6+,7+,8+,9+,11-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.1267