Learn More
Ácido 2-O-metil-beta-DN-acetilneuramínico, éster metílico, TRC
Código de producto. 30467277
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30467277 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30467277 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2754101G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 2-O-Methyl-beta-D-N-acetylneuraminic Acid','Methyl Ester
CAS 6730-43-4
Fórmula molecular C13H23NO9
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H23NO9/c1-6(16)14-9-7(17)4-13(22-3,12(20)21-2)23-11(9)10(19)8(18)5-15/h7-11,15,17-19H,4-5H2,1-3H3,(H,14,16)/t7-,8+,9+,10+,11+,13-/m0/s1
SMILES COC(=O)[C@@]1(C[C@H](O)[C@@H](NC(=O)C)[C@@H](O1)[C@H](O)[C@H](O)CO)OC
Nombre IUPAC (2S,4S,5R,6R)-5-acetamido-4-hidroxi-2-metoxi-6-[(1R,2R)-1,2,3-trihidroxipropil]oxano-2-carboxilato de metilo
Peso molecular (g/mol) 337.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.1373
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.