Learn More
Ácido 2-O-Metil-Alfa-D-N-acetilneuramínico, TRC
Código de producto. 30479374
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30479374 25 mg 25 miligramos
30468544 10 mg 10 miligramos
30477670 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30479374 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM27540025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50930-22-8
Fórmula molecular C12 H21 N O9
Peso molecular (g/mol) 323.3
Nombre IUPAC (2S,4S,5R,6R)-5-acetamido-4-hidroxi-2-metoxi-6-[(1R,2R)-1,2,3-trihidroxipropil]ácido oxixano-2-carboxílico
SMILES CO[C@]1(C[C@H](O)[C@@H](NC(=O)C)[C@@H](O1)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-O-Methyl-a-D-N-acetylneuraminic Acid
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H21NO9/c1-5(15)13-8-6(16)3-12(21-2,11(19)20)22-10(8)9(18)7(17)4-14/h6-10,14,16-18H,3-4H2,1-2H3,(H,13,15)(H,19,20)/t6-,7+,8+,9+,10+,12-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.1216