Learn More
2'-O-Metil Adenosina, TRC
Código de producto. 30480045
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30480045 10 mg 10 miligramos
30481607 5 mg 5 miligramos
30465030 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30480045 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM27615010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2140-79-6
Fórmula molecular C11H15N5O4
Peso molecular (g/mol) 281.27
Sinónimo 2'-O-Methyl-D-adenosine, 5-(6-Aminopurin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)-4-methoxyoxolan-3-ol
Nombre IUPAC (2R,3R,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-il)-2-(hidroximetil)-4-metoxioxolan-3-ol
SMILES CO[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1n2cnc3c(N)ncnc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-O-Methyl Adenosine
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15N5O4/c1-19-8-7(18)5(2-17)20-11(8)16-4-15-6-9(12)13-3-14-10(6)16/h3-5,7-8,11,17-18H,2H2,1H3,(H2,12,13,14)/t5-,7-,8-,11-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.1124