Learn More
2'-O-Metil Adenosina-d3, TRC
Código de producto. 30483484
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30483484 2.5 mg 2.50 miligramo
30473826 10 mg 10 miligramos
30471450 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30483484 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2761522.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1195030-24-0
Fórmula molecular C11 D3 H12 N5 O4
Peso molecular (g/mol) 284.286
Sinónimo 2'-O-(Methyl-D3)-Adenosine, 2'-O-Methyl-D-Adenosine-D3, 5-(6-Aminopurin-9-Yl)-2-(Hydroxymethyl)-4-Methoxyoxolan-3-Ol-D3
Nombre IUPAC (2R,3R,4R,5R)-5-(6-aminopurina-9-il)-2-(hidroximetil)-4-(trideuteriometoxi)oxolán-3-ol
SMILES [2H]C([2H])([2H])O[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1n2cnc3c(N)ncnc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-O-Methyl Adenosine-D3
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15N5O4/c1-19-8-7(18)5(2-17)20-11(8)16-4-15-6-9(12)13-3-14-10(6)16/h3-5,7-8,11,17-18H,2H2,1H3,(H2,12,13,14)/t5-,7-,8-,11-/m1/s1/i1D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.131