Learn More
2'-O-metil-5-hidroximetilcitidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2'-O-Methyl-5-hydroxymethylcytidine |
| CAS | 2088197-31-1 |
| Fórmula molecular | C11 H17 N3 O6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-Amino-1-((2R,3R,4R,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-methoxytetrahydrofuran-2-yl)-5-(hydroxymethyl)pyrimidin-2(1H)-one, hm5rCm |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H17N3O6/c1-19-8-7(17)6(4-16)20-10(8)14-2-5(3-15)9(12)13-11(14)18/h2,6-8,10,15-17H,3-4H2,1H3,(H2,12,13,18)/t6-,7-,8-,10-/m1/s1 |
| SMILES | CO[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N2C=C(CO)C(=NC2=O)N |
| Nombre IUPAC | 4-amino-1-[(2R,3R,4R,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)-3-metoxi-tetrahidrofuran-2-il]-5-(hidroximetil)pirimidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 287.269 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 287.1117 |