Learn More
2-O-Desmetil cisaprida, TRC
Código de producto. 30362832
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30362832 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30362832 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29198510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-O-Desmethyl Cisapride
CAS 102671-04-5
Fórmula molecular C22H27ClFN3O4
Cantidad 10 mg
Sinónimo cis-4-Amino-5-chloro-N-[1-[3-(4-fluorophenoxy)propyl]-3-methoxy-4-piperidinyl]-2-hydroxy-benzamide, rel-4-Amino-5-chloro-N-[1-[(3R,4S)-3-(4-fluorophenoxy)propyl]-3-methoxy-4-piperidinyl]-2-hydroxybenzamide, 2-O-Desmethyl Acenalin, 2-O-Desmethyl Alimix, 2-O-Desmethyl Cipril, 2-O-Desmethyl Coordinax, 2-O-Desmethyl Prepulsid, 2-O-Desmethyl Propulsid, 2-O-Desmethyl Propulsin
Fórmula InChI InChI=1S/C22H27ClFN3O4/c1-30-21-13-27(8-2-10-31-15-5-3-14(24)4-6-15)9-7-19(21)26-22(29)16-11-17(23)18(25)12-20(16)28/h3-6,11-12,19,21,28H,2,7-10,13,25H2,1H3,(H,26,29)/t19-,21+/m1/s1
SMILES CO[C@H]1CN(CC[C@H]1NC(=O)C2=CC(=C(C=C2O)N)Cl)CCCOC3=CC=C(C=C3)F
Peso molecular (g/mol) 451.92
Formula Weight (peso de la fórmula) 451.1674