Learn More
2-(o-clorofenil)-1-etoxietileno (mezcla cis trans), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(o-Chlorophenyl)-1-ethoxylethylene (cis trans mixture) |
| CAS | 887354-09-8 |
| Fórmula molecular | C10 H11 Cl O |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11ClO/c1-2-12-8-7-9-5-3-4-6-10(9)11/h3-8H,2H2,1H3/b8-7- |
| SMILES | CCO\C=C/c1ccccc1Cl |
| Nombre IUPAC | 1-cloro-2-[(Z)-2-etoxietenil]benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 182.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.0498 |