Learn More
2'-O-beta-D-Ribofuranosilguanosina, TRC
Código de producto. 30005168
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005168 25 mg 25 miligramos
30003474 50 mg 50 miligramos
30009264 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005168 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR22334025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 148711-49-3
Fórmula molecular C15 H21 N5 O9
Peso molecular (g/mol) 415.355
Nombre IUPAC 2-amino-9-[(2R,3R,4R,5R)-3-[(2S,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolano-2-il]oxi-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolán-2-il]-3H-purina-6-uno
SMILES NC1=NC(=O)c2ncn([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]4O)c2N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-O-beta-D-Ribofuranosylguanosine
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H21N5O9/c16-15-18-11-6(12(26)19-15)17-3-20(11)13-10(8(24)5(2-22)27-13)29-14-9(25)7(23)4(1-21)28-14/h3-5,7-10,13-14,21-25H,1-2H2,(H3,16,18,19,26)/t4-,5-,7-,8-,9-,10-,13-,14+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 415.134