Learn More
2-O-Alfa-L-fucopiranosil-D-galactosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-O-a-L-Fucopyranosyl-D-galactose |
| CAS | 24656-24-4 |
| Fórmula molecular | C12 H22 O10 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 2-O-(6-Deoxy-alpha-L-galactopyranosyl)-D-galactose, Blood Group H Disaccharide, Fuc1-alpha-2Gal |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H22O10/c1-3-5(14)7(16)9(18)12(20-3)22-10-8(17)6(15)4(2-13)21-11(10)19/h3-19H,2H2,1H3/t3-,4+,5+,6-,7+,8-,9-,10+,11?,12+/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1O[C@H](O[C@H]2C(O)O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]2O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | (2S,3S,4R,5S,6R)-2-metil-6-[(3R,4S,5R,6R)-2,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-3-il]oxioxano-3,4,5-triol |
| Peso molecular (g/mol) | 326.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 326.1213 |