Learn More
2-O-(a-D-Mannopiranosil)-D-manopiranosa, TRC
Código de producto. 30477855
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30477855 1 mg 1 miligramo
30474241 5 mg 5 miligramos
30475024 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30477855 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM1664581MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15548-39-7
Fórmula molecular C12H22O11
Peso molecular (g/mol) 342.3
Nombre IUPAC (3S,4S,5S,6R)-6-(hidroximetil)-3-[(2R,3S,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxioxano-2,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1OC(O)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-O-(a-D-Mannopyranosyl)-D-mannopyranose
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H22O11/c13-1-3-6(16)8(18)10(11(20)21-3)23-12-9(19)7(17)5(15)4(2-14)22-12/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9+,10+,11?,12-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.1162