Learn More
2-O-A-D-Glucopiranosil-L-ácido ascórbico, TRC
Código de producto. 30240817
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30240817 50 mg 50 miligramos
30240648 100 mg 100 miligramos
30240740 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30240817 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG59663350MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 129499-78-1
Fórmula molecular C12 H18 O11
Peso molecular (g/mol) 338.26
Nombre IUPAC (2R)-2-[(1S)-1,2-dihidroxietil]-3-hidroxi-4-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi-2H-furano-5-ona
SMILES OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(=C1O)O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ascorbyl Glucoside
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18O11/c13-1-3(15)9-8(19)10(11(20)22-9)23-12-7(18)6(17)5(16)4(2-14)21-12/h3-7,9,12-19H,1-2H2/t3-,4+,5+,6-,7+,9+,12+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.0849