Learn More
Capecitabina 2'-O-(5'-Deoxi-Beta-D-ribofuranosil), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2'-O-(5'-Deoxy-beta-D-ribofuranosyl) Capecitabine |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H30FN3O9/c1-4-5-6-7-30-20(29)23-16-11(21)8-24(19(28)22-16)17-15(13(26)10(3)31-17)33-18-14(27)12(25)9(2)32-18/h8-10,12-15,17-18,25-27H,4-7H2,1-3H3,(H,22,23,28,29)/t9-,10-,12-,13-,14-,15-,17-,18+/m1/s1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 475.1966 |