Learn More
2’-O,4’-C-Methyleneuridine, MedChemExpress
Código de producto. 16430817
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16430817 50 mg 50 miligramos
16414508 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16430817 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111639
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
MedChemExpress 2’-O,4’-C-Methyleneuridine (Compound 15a) is a bicyclic nucleoside.
2’-O,4’-C-Methyleneuridine (Compound 15a) is a bicyclic nucleoside.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2’-O,4’-C-Methyleneuridine
CAS 200435-92-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H12N2O6
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (487.88 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@]12O[C@@H](N3C(NC(C=C3)=O)=O)[C@H](OC2)[C@@H]1O
Peso molecular (g/mol) 256.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.21
Porcentaje de pureza 99.49%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation