Learn More
Balsalazida 2-O-[4-[[(2-Carboxetil)amino]carbonil]fenilo] Balsalazida, TRC
Código de producto. 30357014
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 mg
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
0.25 miligramo
1 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30357014 10 mg -
30351402 0.25 mg 0.25 miligramo
30351444 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30357014 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC17801010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1346606-62-9
Fórmula molecular C27H24N4O9
Peso molecular (g/mol) 548.5
Sinónimo 5-[(1E)-2-[4-[[(2-carboxyethyl)amino]carbonyl]phenyl]diazenyl]-2-[[(2-carboxyethyl)amino]carbonyl]phenoxy]benzoic Acid, (E)-2-[4-(2-Carboxyethylcarbamoyl)phenoxy]-5-[[4-(2-carboxyethylcarbamoyl)]phenylazo]benzoic Acid, Balsalazide USP Impurity 4
Nombre IUPAC 2-[4-(2-carboxietilcarbamoil)fenoxi]-5-[[4-(2-carboxietilcarbamoil)fenil]ácido benzoico
SMILES OC(=O)CCNC(=O)c1ccc(Oc2ccc(cc2C(=O)O)N=Nc3ccc(cc3)C(=O)NCCC(=O)O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-O-(4-(((2-Carboxyethyl)amino)carbonyl)phenyl) Balsalazide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H24N4O9/c32-23(33)11-13-28-25(36)16-1-5-18(6-2-16)30-31-19-7-10-22(21(15-19)27(38)39)40-20-8-3-17(4-9-20)26(37)29-14-12-24(34)35/h1-10,15H,11-14H2,(H,28,36)(H,29,37)(H,32,33)(H,34,35)(H,38,39)
Formula Weight (peso de la fórmula) 548.1543