Learn More
2'-O-(2-Metoxietil)-5-metil-uridina, TRC
Código de producto. 30469838
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30469838 100 mg 100 miligramos
30477346 250 mg 250 miligramos
30477593 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30469838 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM304495100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 163759-49-7
Fórmula molecular C13H20N2O7
Peso molecular (g/mol) 316.31
Nombre IUPAC 1-[(2R,3R,4R,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)-3-(2-metaxietoxi)oxolán-2-il]-5-metilpirimidina-2,4-diona
SMILES COCCO[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N2C=C(C)C(=O)NC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-O-(2-Methoxyethyl)-5-methyl-uridine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H20N2O7/c1-7-5-15(13(19)14-11(7)18)12-10(21-4-3-20-2)9(17)8(6-16)22-12/h5,8-10,12,16-17H,3-4,6H2,1-2H3,(H,14,18,19)/t8-,9-,10-,12-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.1271