Learn More
2'-O-[(2-Metoxietoxi)metil] Roxitromicina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2'-O-[(2-Methoxyethoxy)methyl] Roxithromycin |
| CAS | 425365-66-8 |
| Fórmula molecular | C45H84N2O17 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | (9E)-2'-O-[(2-Methoxyethoxy)methyl] Erythromycin 9-[O-[(2-Methoxyethoxy)methyl] oxime] |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C45H84N2O17/c1-16-33-45(10,52)38(48)28(4)35(46-59-25-57-20-18-54-14)26(2)22-43(8,51)40(64-42-37(58-24-56-19-17-53-13)32(47(11)12)21-27(3)60-42)29(5)36(30(6)41(50)62-33)63-34-23-44(9,55-15)39(49)31(7)61-34/h26-34,36-40,42,48-49,51-52H,16-25H2,1-15H3/b46-35+/t26-,27-,28+,29+,30-,31+,32+,33-,34+,36+,37-,38-,39+,40-,42+,43-,44-,45-/m1/s1 |
| SMILES | O=C([C@H](C)[C@@H](O[C@@H]1O[C@@H](C)[C@H](O)[C@](C)(OC)C1)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2[C@H](OCOCCOC)[C@@H](N(C)C)C[C@@H](C)O2)[C@@](O)(C)C[C@H]/3C)O[C@H](CC)[C@](O)(C)[C@H](O)[C@@H](C)C3=N\OCOCCOC |
| Nombre IUPAC | (3R,4S,5S,6R,7R,9R,10E,11S,12R,13S,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimetilamino)-3-(2-metoxietoximetoxi)-6-metiloxan-2-il]oxi-14-etil-7,12,13-trihidroxi-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hidroxi-4-metoxi-4,6-dimetiloxan-2-il]oxi-10-(2-metoxietoximetoxiimino)-3,5,7,9,11,13-hexametil-oxaciclotetradecan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 925.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 924.577 |