Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-NP-SCA |
| CAS | 16004-43-6 |
| % máx. CAS | ≤ 100% |
| Color | Incolora |
| Punto de fusión | 240°C to 245°C |
| Sinónimo | 4-(2-Nitrobenzylidene)semicarbazide |
| Peso molecular (g/mol) | 208.18 g/mol |
| Cantidad | 10 mg |