Learn More
2-NP-AOZ, TRC
Código de producto. 30427234
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30427234 100 mg 100 miligramos
30409889 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30427234 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN895000100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-NP-AOZ
CAS 19687-73-1
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C10 H9 N3 O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo 2-Oxazolidinone','3-[(o-nitrobenzylidene)amino]- (8CI), 3-[[(2-Nitrophenyl)methylene]amino]-2-oxazolidinone, NPAOZ
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9N3O4/c14-10-12(5-6-17-10)11-7-8-3-1-2-4-9(8)13(15)16/h1-4,7H,5-6H2/b11-7+
SMILES [O-][N+](=O)c1ccccc1\C=N\N2CCOC2=O
Nombre IUPAC 3-[(E)-(2-nitrofenil)metilideneamino]-1,3-oxazolidin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 235.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.0593
Porcentaje de pureza >95