Learn More
2-NP-AOZ, TRC
Código de producto. 30413364
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30413364 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30413364 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN895000250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-NP-AOZ
CAS 19687-73-1
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C10 H9 N3 O4
Cantidad 250 mg
Sinónimo 2-Oxazolidinone','3-[(o-nitrobenzylidene)amino]- (8CI), 3-[[(2-Nitrophenyl)methylene]amino]-2-oxazolidinone, NPAOZ
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9N3O4/c14-10-12(5-6-17-10)11-7-8-3-1-2-4-9(8)13(15)16/h1-4,7H,5-6H2/b11-7+
SMILES [O-][N+](=O)c1ccccc1\C=N\N2CCOC2=O
Nombre IUPAC 3-[(E)-(2-nitrofenil)metilideneamino]-1,3-oxazolidin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 235.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.0593
Porcentaje de pureza >95